Kluczowe dokumenty
SAB2104456
Sigma-Aldrich
Anti-PGM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, guinea pig, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGM1(5236)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PGM1 (fosfoglukomutaza 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p31. Należy do rodziny białek mutaz fosfoheksozowych.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PGM1
Działania biochem./fizjol.
PGM1 (fosfoglukomutaza 1) odgrywa kluczową rolę w homeostazie glukozy i jest odpowiedzialna za regulację przełączania między glikolizą a glukoneogenezą. Jest ona głównie zaangażowana w odwracalną konwersję 1-fosforanu glukozy i 6-fosforanu glukozy. Bierze również udział w N-glikozylacji białek. Niedobór PGM1 jest związany z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hepatopatia, kardiomiopatia rozstrzeniowa i nietolerancja wysiłku fizycznego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ATIRLYIDSYEKDVAKINQDPQVMLAPLISIALKVSQLQERTGRTAPTVI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eunju Bae et al.
FEBS letters, 588(17), 3074-3080 (2014-06-22)
Phosphoglucomutase (PGM)1 catalyzes the reversible conversion reaction between glucose-1-phosphate (G-1-P) and glucose-6-phosphate (G-6-P). Although both G-1-P and G-6-P are important intermediates for glucose and glycogen metabolism, the biological roles and regulatory mechanisms of PGM1 are largely unknown. In this study
Naheed A Rana et al.
Human molecular genetics, 13(24), 3089-3102 (2004-10-29)
The distribution of linkage disequilibrium (LD) in the human genome has important consequences for the design of experiments that infer susceptibility genes for complex disease using association studies. Recent studies have shown a non-random distribution of human meiotic recombination associated
Yingying Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 289(46), 32010-32019 (2014-10-08)
Recent studies have identified phosphoglucomutase 1 (PGM1) deficiency as an inherited metabolic disorder in humans. Affected patients show multiple disease phenotypes, including dilated cardiomyopathy, exercise intolerance, and hepatopathy, reflecting the central role of the enzyme in glucose metabolism. We present