Kluczowe dokumenty
SAB2103718
Sigma-Aldrich
Anti-NHLRC2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp779F115, Anti-FLJ20147, Anti-FLJ25621, Anti-FLJ33312, Anti-MGC45492
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, dog, rat, horse, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NHLRC2(374354)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NHLRC2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YSDKDGLLIIGVHSAKFPNEKVLDNIKSAVLRYNITHPMVNDADASLWQE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)