Key Documents
SAB2103422
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL14, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-6330403N15Rik, Anti-AI785250, Anti-printor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL14(57565)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KLHL14
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GVGGQDGLGAPKDQQQPPQQQPSQQQQPPPQEEPGTPSSSPDDKLLTSPR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roser Urreizti et al.
American journal of medical genetics. Part A, 170A(1), 24-31 (2016-01-16)
Opitz C trigonocephaly (or Opitz C syndrome, OTCS) and Bohring-Opitz syndrome (BOS or C-like syndrome) are two rare genetic disorders with phenotypic overlap. The genetic causes of these diseases are not understood. However, two genes have been associated with OTCS
Lisa M Giles et al.
The Journal of biological chemistry, 284(32), 21765-21775 (2009-06-19)
Early onset generalized dystonia (DYT1) is an autosomal dominant neurological disorder caused by deletion of a single glutamate residue (torsinA DeltaE) in the C-terminal region of the AAA(+) (ATPases associated with a variety of cellular activities) protein torsinA. The pathogenic