Kluczowe dokumenty
SAB2103386
Sigma-Aldrich
Anti-APBB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FE65L, Anti-FE65L1, Anti-MGC35575
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
81 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APBB2(323)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human APBB2
Działania biochem./fizjol.
APBB2 may modulate the internalization of beta-amyloid precursor protein.The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precursor-like protein 2. This protein contains two phosphotyrosine binding (PTB) domains, which are thought to function in signal transduction.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: QNLAPSDEESSWTTLSQDSASPSSPDETDIWSDHSFQTDPDLPPGWKRVS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
APBB2 genetic polymorphisms are associated with severe cognitive impairment in centenarians.
Golanska E
Experimental Gerontology, 48, 391-394 (2013)
Zfra is an inhibitor of Bcl-2 expression and cytochrome c release from the mitochondria.
Hsu LJ
Cellular Signalling, 20, 1303-1312 (2008)