Key Documents
SAB2102945
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF703 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ14299, Anti-ZNF503L, Anti-Zinc finger protein 703
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, guinea pig, human, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF703(80139)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ZNF703
Działania biochem./fizjol.
ZNF703 belongs to the Elbow/Noc family. It contains 1 C2H2-type zinc finger.ZNF703 may function as a transcriptional repressor.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LSRYHPYGKSHLSTAGGLAVPSLPTAGPYYSPYALYGQRLASASALGYQ
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ZNF703 acts as an oncogene that promotes progression in gastric cancer.
Yang G et al
Oncology Reports, 31(4), 1877-1882 (2014)
ZNF703 promotes tumor cell proliferation and invasion and predicts poor prognosis in patients with colorectal cancer.
Ma F et al
Oncology Reports, 32(3), 1071-1077 (2014)
High expression of ZNF703 independent of amplification indicates worse prognosis in patients with luminal B breast cancer.
Reynisdottir I et al
Cancer Medicine, 2(4), 437-446 (2013)