Kluczowe dokumenty
SAB2102776
Sigma-Aldrich
Anti-ZFYVE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DFCP1, Anti-KIAA1589, Anti-TAFF1, Anti-ZNFN2A1, Anti-Zinc finger, FYVE domain containing 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
87 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, guinea pig, horse, mouse, rat, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFYVE1(53349)
Opis ogólny
Palec cynkowy zawierający typ FYVE 1 (ZFYVE1) koduje białko o długości 777 aminokwasów, które składa się z N-końcowego klastra Cys-His homologicznego do domen palca cynkowego i dwóch wiążących cynk domen FYVE na C-końcu. Zawiera również miejsce wiązania ATP/GTP. Gen ZFYVE1 znajduje się na ludzkim chromosomie 14q22-q24.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ZFYVE1
Działania biochem./fizjol.
ZFYVE1 zawiera dwie wiążące cynk domeny FYVE w tandemie. Białko to wiąże się z fosfatydyloinozytolo-3-fosforanem (PtdIns3P) poprzez palec cynkowy typu FYVE. Wykazuje głównie dystrybucję w Golgim, retikulum endoplazmatycznym i pęcherzykach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują dwie izoformy o różnych rozmiarach. Domena FYVE pośredniczy w rekrutacji białek zaangażowanych w transport błonowy i sygnalizację komórkową do błon zawierających fosfatydyloinozytol 3-fosforan (PtdIns(3)P). Gen ten koduje białko, które zawiera dwie wiążące cynk domeny FYVE w tandemie. Białko to wykazuje głównie dystrybucję w Golgim, retikulum endoplazmatycznym i pęcherzykach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują dwie izoformy o różnych rozmiarach. Palec cynkowy zawierający typ FYVE 1 (ZFYVE1) organizuje retikulum endoplazmatyczne wokół fagoforu, tworząc strukturę podobną do kołyski, która jest nazywana omegasomem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VCDNCYEARNVQLAVTEAQVDDEGGTLIARKVGEAVQNTLGAVVTAIDIP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic aberrations in macroautophagy genes leading to diseases
van Beek N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research (2018)
A R Derubeis et al.
Gene, 255(2), 195-203 (2000-10-12)
Double FYVE-containing protein 1 (DFCP1) encodes a 777 amino acid protein that contains: (1) an N-terminal Cys-His cluster with some homology to many zinc finger domains; (2) a consensus sequence consistent with an ATP/GTP binding site; and (3) a C-terminal