Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2102735
Sigma-Aldrich
Anti-YTHDF3 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ31657, Anti-YTH domain family, member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, rat, rabbit, guinea pig, human, bovine, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YTHDF3(253943)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human YTHDF3
Działania biochem./fizjol.
YTHDF3 contains 1 YTH domain. The functions of YTHDF3 remain unknown.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GEAAWSTAGDQPMPYLTTYGQMSNGEHHYIPDGVFSQPGALGNTPPFLGQ
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander M Price et al.
Nature communications, 11(1), 6016-6016 (2020-11-28)
Adenovirus is a nuclear replicating DNA virus reliant on host RNA processing machinery. Processing and metabolism of cellular RNAs can be regulated by METTL3, which catalyzes the addition of N6-methyladenosine (m6A) to mRNAs. While m6A-modified adenoviral RNAs have been previously