Kluczowe dokumenty
SAB2102434
Sigma-Aldrich
Anti-TJP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686M05161, Anti-MGC133289, Anti-Tight junction protein 1 (zona occludens 1), Anti-ZO-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
187 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TJP1(7082)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TJP1
Działania biochem./fizjol.
TJP1 jest białkiem zlokalizowanym na powierzchni błony cytoplazmatycznej międzykomórkowych połączeń ścisłych. TJP1 może być zaangażowany w transdukcję sygnału na połączeniach komórka-komórka. Gen ten koduje białko zlokalizowane na cytoplazmatycznej powierzchni błony międzykomórkowych połączeń ścisłych. Kodowane białko może być zaangażowane w transdukcję sygnału na połączeniach komórka-komórka. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QNHVLKQPAVSHPGHRPDKEPNLTYEPQLPYVEKQASRDLEQPTYRYESS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sumei Sha et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(10), 873-883 (2014-08-15)
To analyze the in vivo effect of Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) with different courses and different doses to Sprague-Dawley rats with trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis. The probiotic was orally administered with different courses of treatment (with or without
Leopoldina Scotti et al.
Molecular reproduction and development, 81(8), 748-756 (2014-06-04)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinological pathology among women of reproductive age, and is characterized by abnormalities in ovarian angiogenesis, among other features. Consistent with this association, follicular fluid (FF) concentration and ovarian expression of vascular endothelial
Mylene Nébot-Vivinus et al.
World journal of gastroenterology, 20(22), 6832-6843 (2014-06-20)
To investigate the effect of the probiotic combination Lactibiane Tolerance(®) (LT) on epithelial barrier function in vitro and in vivo. The effect of the multispecies probiotic LT was assessed on several models of epithelial barrier function both in vitro (in
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients
Jeffrey H Boatright et al.
Molecular vision, 21, 40-60 (2015-01-17)
Our goal was to optimize procedures for assessing shapes, sizes, and other quantitative metrics of retinal pigment epithelium (RPE) cells and contact- and noncontact-mediated cell-to-cell interactions across a large series of flatmount RPE images. The two principal methodological advances of