Kluczowe dokumenty
SAB2102431
Sigma-Aldrich
Anti-TIPARP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DDF1, Anti-DKFZP434J214, Anti-DKFZp686N0351, Anti-DKFZp686P1838, Anti-TCDD-inducible poly(ADP-ribose) polymerase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, dog, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIPARP(25976)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TIPARP
Działania biochem./fizjol.
TIPARP jest polimerazą poli [ADP-rybozy] wykorzystującą NAD+ jako substrat do przenoszenia ADP-rybozy na reszty kwasu glutaminowego akceptora białka; powtarzające się rundy ADP-rybozylacji prowadzą do tworzenia łańcuchów poli [ADP-rybozy] na białku, zmieniając w ten sposób funkcję białka docelowego. TIPARP może odgrywać rolę w odpowiedzi adaptacyjnej na ekspozycję chemiczną (TCDD), a tym samym pośredniczyć w niektórych skutkach chemikaliów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LKTCFKKKDQKRLGTGTLRSLRPILNTLLESGSLDGVFRSRNQSTDENSL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taisho Yamada et al.
Nature immunology, 17(6), 687-694 (2016-04-19)
Aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-activated transcription factor that mediates the toxic activity of many environmental xenobiotics. However, its role in innate immune responses during viral infection is not fully understood. Here we demonstrate that constitutive AHR signaling negatively