SAB2102415
Anti-TFR2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HFE3, Anti-MGC126368, Anti-TFRC2, Anti-Transferrin receptor 2
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
89 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, guinea pig, rabbit, horse, mouse, dog, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFR2(7036)
Powiązane kategorie
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)