Kluczowe dokumenty
SAB2102401
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AA, Anti-REF1, Anti-TCF13, Anti-TEA domain family member 1 (SV40 transcriptional enhancer factor), Anti-TEF-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, human, mouse, bovine, rat, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEAD1(7003)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TEAD1
Działania biochem./fizjol.
TEAD1 jest wzmacniaczem transkrypcji. Oddziałuje z kofaktorem specyficznym dla mięśni w celu promowania ekspresji genów mięśni szkieletowych. Mutacja w genie TEAD1 jest przyczyną zaniku naczyniówkowo-siatkówkowego Sveinssona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PASAPAPSVPAWQGRSIGTTKLRLVEFSAFLEQQRDPDSYNKHLFVHIGH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)