Kluczowe dokumenty
SAB2102258
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SMF, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
10 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, mouse, dog, rat, horse, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRPF(6636)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SNRPF
Działania biochem./fizjol.
SNRPF belongs to the snRNP Sm proteins family and is associated with snRNP U1, U2, U4/U6 and U5.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GYMNMQLANTEEYIDGALSGHLGEVLIRCNNVLYIRGVEEEEEDGEMRE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharina Schmitz et al.
Nucleic acids research, 49(11), 6437-6455 (2021-06-08)
The biogenesis of small uridine-rich nuclear ribonucleoproteins (UsnRNPs) depends on the methylation of Sm proteins catalyzed by the methylosome and the subsequent action of the SMN complex, which assembles the heptameric Sm protein ring onto small nuclear RNAs (snRNAs). In