Kluczowe dokumenty
SAB2102213
Sigma-Aldrich
Anti-SLC39A7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-D6S115E, Anti-D6S2244E, Anti-H2-KE4, Anti-HKE4, Anti-Solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rabbit, pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC39A7(7922)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC39A7
Działania biochem./fizjol.
Cynk jest niezbędnym kofaktorem dla ponad 50 klas enzymów. Bierze udział w metabolizmie białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów, a także w kontroli transkrypcji genów, wzrostu, rozwoju i różnicowania. Cynk nie może biernie dyfundować przez błony komórkowe i wymaga specyficznych transporterów, takich jak SLC39A7, aby dostać się do cytozolu zarówno ze środowiska zewnątrzkomórkowego, jak i z wewnątrzkomórkowych przedziałów magazynowych. Cynk jest niezbędnym kofaktorem dla ponad 50 klas enzymów. Bierze udział w metabolizmie białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów, a także w kontroli transkrypcji genów, wzrostu, rozwoju i różnicowania. Cynk nie może biernie dyfundować przez błony komórkowe i wymaga specyficznych transporterów, takich jak SLC39A7, aby dostać się do cytozolu zarówno ze środowiska zewnątrzkomórkowego, jak i z wewnątrzkomórkowych przedziałów magazynowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HDHEHSHGGYGESGAPGIKQDLDAVTLWAYALGATVLISAAPFFVLFLIP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)