Kluczowe dokumenty
SAB2102206
Sigma-Aldrich
Anti-SLC36A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ16051, Anti-MGC119658, Anti-MGC119660, Anti-PAT2, Anti-Solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC36A2
Działania biochem./fizjol.
SLC36A2 is involved in a pH-dependent electrogenic neuronal transport and sequestration of small amino acids amino acids such as glycine, alanine and proline. SLC36A2 is inhibited by sarcosine.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TFLDESPSESAGLKKTKGITVFQALIHLVKGNMGTGILGLPLAVKNAGIL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)