Kluczowe dokumenty
SAB2102133
Sigma-Aldrich
Anti-SGMS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC17342, Anti-MOB, Anti-MOB1, Anti-SMS1, Anti-Sphingomyelin synthase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, rat, dog, human, horse, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGMS1(259230)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SGMS1
Działania biochem./fizjol.
SGMS1 is predicted to be a five-pass transmembrane protein. This gene may be predominately expressed in brain.The protein encoded by this gene is predicted to be a five-pass transmembrane protein. This gene may be predominately expressed in brain. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SCFVLTTVMISVVHERVPPKEVQPPLPDTFFDHFNRVQWAFSICEINGMI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)