Kluczowe dokumenty
SAB2102067
Sigma-Aldrich
Anti-RXRA (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ16020, Anti-FLJ16733, Anti-MGC102720, Anti-NR2B1, Anti-Retinoid X receptor, α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RXRA
Działania biochem./fizjol.
Receptory retinoidu X (RXR) i receptory kwasu retinowego (RAR) są receptorami jądrowymi, które pośredniczą w biologicznym działaniu retinoidów poprzez ich udział w aktywacji genów za pośrednictwem kwasu retinowego. Receptory te wywierają swoje działanie poprzez wiązanie się, jako homodimery lub heterodimery, ze specyficznymi sekwencjami w promotorach genów docelowych i regulowanie ich transkrypcji. RXRA jest członkiem nadrodziny regulatorów transkrypcji receptorów steroidowych i hormonów tarczycy. Receptory retinoidu X (RXR) i receptory kwasu retinowego (RAR) są receptorami jądrowymi, które pośredniczą w biologicznym działaniu retinoidów poprzez ich udział w aktywacji genów za pośrednictwem kwasu retinowego. Receptory te wywierają swoje działanie poprzez wiązanie się, jako homodimery lub heterodimery, ze specyficznymi sekwencjami w promotorach genów docelowych i regulowanie ich transkrypcji. Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny regulatorów transkrypcji receptorów hormonów steroidowych i tarczycy. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DTKHFLPLDFSTQVNSSLTSPTGRGSMAAPSLHPSLGPGIGSPGQLHSPI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)