Kluczowe dokumenty
SAB2102034
Sigma-Aldrich
Anti-RNF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RING5, Anti-RMA1, Anti-Ring finger protein 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, pig, human, bovine, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF5(6048)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego RNF5
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AAAEEEDGGPEGPNRERGGAGATFECNICLETAREAVVSVCGHLYCWPCL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Birbrair et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 307(1), C25-C38 (2014-05-03)
Tissue growth and function depend on vascularization, and vascular insufficiency or excess exacerbates many human diseases. Identification of the biological processes involved in angiogenesis will dictate strategies to modulate reduced or excessive vessel formation. We examine the essential role of
Ke Zhang et al.
Stem cell reviews, 10(4), 612-625 (2014-05-03)
In the past decades, mesenchymal stem cells (MSCs) as a promising cell candidate have received the most attention in the treatment of spinal cord injury (SCI). However, due to the low survival rate and low neural differentiation rate, the grafted
Zhi Hong Lu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(8), 881-892 (2014-06-24)
Vascular endothelial cells (ECs) are ideal gene therapy targets as they provide widespread tissue access and are the first contact surfaces following intravenous vector administration. Human recombinant adenovirus serotype 5 (Ad5) is the most frequently used gene transfer system because
Egle Cekanaviciute et al.
Glia, 62(8), 1227-1240 (2014-04-16)
Astrocytes limit inflammation after CNS injury, at least partially by physically containing it within an astrocytic scar at the injury border. We report here that astrocytic transforming growth factor-beta (TGFβ) signaling is a second, distinct mechanism that astrocytes utilize to
Amy J Naylor et al.
PloS one, 9(9), e107146-e107146 (2014-09-23)
CD248 (Endosialin) is a type 1 membrane protein involved in developmental and pathological angiogenesis through its expression on pericytes and regulation of PDGFRβ signalling. Here we explore the function of CD248 in skeletal muscle angiogenesis. Two distinct forms of capillary