Kluczowe dokumenty
SAB2101940
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HHR54, Anti-HR54, Anti-HRAD54, Anti-RAD54-like (S. cerevisiae), Anti-RAD54A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, dog, rat, human, bovine, rabbit
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD54L(8438)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RAD54L
Działania biochem./fizjol.
Białko to należy do nadrodziny helikaz typu DEAD i wykazuje podobieństwo do Saccharomyces cerevisiae Rad54, białka, o którym wiadomo, że bierze udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Wykazano, że białko to odgrywa rolę w rekombinacji homologicznej związanej z naprawą pęknięć podwójnej nici DNA. Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny helikaz typu DEAD i wykazuje podobieństwo do białka Saccharomyces cerevisiae Rad54, o którym wiadomo, że bierze udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Wykazano, że białko to odgrywa rolę w rekombinacji homologicznej związanej z naprawą pęknięć podwójnej nici DNA. Wiązanie tego białka z dwuniciowym DNA indukuje zmianę topologiczną DNA, która, jak się uważa, ułatwia parowanie homologicznego DNA i stymuluje rekombinację DNA. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVSPSSLVKNWYNEVGKWLGGRIQPLAIDGGSKDEIDQKLEGFMNQRGAR
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene expression profiles of non-small cell lung cancer: survival prediction and new biomarkers.
Valk K
Oncology, 79(3-4), 283-292 (2010)
Cross-Species Genomics Identifies TAF12, NFYC, and RAD54L as Choroid Plexus Carcinoma Oncogenes.
Tong Y
Cancer Cell, 27(5), 712-727 (2015)
Single nucleotide polymorphisms of RecQ1, RAD54L, and ATM genes are associated with reduced survival of pancreatic cancer.
Li D
Journal of Clinical Oncology, 24(11), 1720-1728 (2006)
Implications of a RAD54L polymorphism (2290C/T) in human meningiomas as a risk factor and/or a genetic marker.
Leone PE
BMC Cancer, 3:6, 1-8 (2003)