Key Documents
SAB2101882
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HRMT1L3, Anti-Protein arginine methyltransferase 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, horse, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT3(10196)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PRMT3
Działania biochem./fizjol.
Type I protein arginine N-methyltransferases (PRMTs), such as PRMT3, catalyze the formation of asymmetric N(G),N(G)-dimethylarginine (ADMA) residues in proteins.Type I protein arginine N-methyltransferases (PRMTs), such as PRMT3, catalyze the formation of asymmetric N(G),N(G)-dimethylarginine (ADMA) residues in proteins (Tang et al., 1998 [PubMed 9642256]).[supplied by OMIM]. Sequence Note: removed 2 bases from the 5′ end that did not align to the reference genome assembly. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-2630 BC064831.1 3-2632
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3