Kluczowe dokumenty
SAB2101628
Sigma-Aldrich
Anti-NR0B2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Nuclear receptor subfamily 0, group B, member 2, Anti-SHP, Anti-SHP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NR0B2(8431)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego NR0B2
Działania biochem./fizjol.
NR0B2 jest nietypowym sierocym receptorem, który zawiera domenę wiążącą ligand, ale nie posiada konwencjonalnej domeny wiążącej DNA. Jest członkiem rodziny receptorów hormonów jądrowych, grupy czynników transkrypcyjnych regulowanych przez małe hormony hydrofobowe, z których podzbiór nie ma znanych ligandów i jest określany jako sieroce receptory jądrowe. Wykazano, że białko to oddziałuje z receptorami retinoidów i hormonów tarczycy, hamując ich zależną od ligandów aktywację transkrypcyjną. Ponadto wykazano interakcję z receptorami estrogenowymi, co prowadzi do zahamowania ich funkcji. Badania sugerują, że białko to hamuje transaktywację, w której pośredniczą receptory hormonów jądrowych, poprzez dwa oddzielne etapy: konkurencję z koaktywatorami i bezpośredni wpływ jego funkcji represora transkrypcji. Białko kodowane przez ten gen jest nietypowym sierocym receptorem, który zawiera domenę wiążącą ligand, ale nie posiada konwencjonalnej domeny wiążącej DNA. Produkt genu jest członkiem rodziny receptorów hormonów jądrowych, grupy czynników transkrypcyjnych regulowanych przez małe hormony hydrofobowe, z których podzbiór nie ma znanych ligandów i jest określany jako sieroce receptory jądrowe. Wykazano, że białko to oddziałuje z receptorami retinoidów i hormonów tarczycy, hamując ich zależną od ligandów aktywację transkrypcyjną. Ponadto wykazano interakcję z receptorami estrogenowymi, co prowadzi do zahamowania ich funkcji. Badania sugerują, że białko to hamuje transaktywację, w której pośredniczą receptory hormonów jądrowych, poprzez dwa oddzielne etapy: konkurencję z koaktywatorami i bezpośredni wpływ jego funkcji represora transkrypcji. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LQAASHIGHLQQEAHWVLCEVLEPWCPAAQGRLTRVLLTASTLKSIPTSL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prue M Pereira-Fantini et al.
Journal of hepatology, 61(5), 1115-1125 (2014-07-08)
Despite the mortality associated with liver disease observed in patients with short bowel syndrome (SBS), mechanisms underlying the development of SBS-associated liver disease (SBS-ALD) are poorly understood. This study examines the impact of bacterially-mediated bile acid (BA) dysmetabolism on farnesoid
Ivo Buschmann et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 92(9), 983-994 (2014-05-27)
Arteriogenesis involves the rapid proliferation of preexisting arterioles to fully functional arteries as a compensatory mechanism to overcome circulatory deficits. Stimulation of arteriogenesis has therefore been considered a treatment concept in arterial occlusive disease. Here, we investigated the impact of
M Pesce et al.
Brain, behavior, and immunity, 41, 251-260 (2014-05-06)
Recent lines of research have boosted awareness of the immunological facets of schizophrenia. However, associations with protein tyrosine phosphatase regulators have never been reported. The aim of our study was to investigate the expression and promoter status methylation of phosphatase
Charlotte Viant et al.
Nature communications, 5, 5108-5108 (2014-10-31)
Natural killer (NK) cells are cytotoxic innate lymphoid cells that are involved in immune defense. NK cell reactivity is controlled in part by MHC class I recognition by inhibitory receptors, but the underlying molecular mechanisms remain undefined. Using a mouse