Kluczowe dokumenty
SAB2101563
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAS-L, Anti-CASL, Anti-DJ49G10.2, Anti-HEF1, Anti-Neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
guinea pig, rat, rabbit, human, mouse
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, rabbit, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NEDD9(4739)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human NEDD9
Działania biochem./fizjol.
Variation in NEDD9 is associated wih susceptibility to late-onset Alzheimer and Parkinson diseases. Changes in expression of the scaffold protein HEF1/CAS-L/NEDD9 were found to be a potent prometastatic stimulus in melanoma and other cancers.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DLVDGINRLSFSSTGSTRSNMSTSSTSSKESSLSASPAQDKRLFLDPDTA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show