Kluczowe dokumenty
SAB2101410
Sigma-Aldrich
Anti-LZTR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Leucine-zipper-like transcription regulator 1, Anti-MGC21205, Anti-TCFL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, guinea pig, human, bovine, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LZTR1(8216)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego LZTR1
Działania biochem./fizjol.
Leucine-zipper-like transcriptional regulator 1 (LZTR1) jest uważany za białko wiążące DNA i regulator transkrypcji w oparciu o jego przewidywane cechy strukturalne. Transkrypt jest obecny w kilku istotnych narządach płodu i ulega hemizygotycznej delecji u niektórych pacjentów z zespołem DiGeorge'a. Uważa się, że LZTR1 odgrywa kluczową rolę w embriogenezie. Gen ten koduje członka nadrodziny BTB-kelch. Początkowo opisany jako przypuszczalny regulator transkrypcji w oparciu o słabą homologię do członków rodziny podstawowych suwaków leucynowych, kodowane białko zostało następnie zlokalizowane wyłącznie w sieci Golgiego, gdzie może pomóc w stabilizacji kompleksu Gogli. Delecja tego genu może być związana z zespołem DiGeorge'a.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AGPGSTGQIGAAALAGGARSKVAPSVDFDHSCSDSVEYLTLNFGPFETV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)