Kluczowe dokumenty
SAB2101399
Sigma-Aldrich
Anti-LSM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LSM4 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Anti-YER112W
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, guinea pig, human, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LSM4(25804)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LSM4
Działania biochem./fizjol.
Białka podobne do Sm zostały zidentyfikowane w różnych organizmach na podstawie homologii sekwencji z rodziną białek Sm (patrz SNRPD2; MIM 601061). Białka Sm-podobne zawierają motyw sekwencji Sm, który składa się z 2 regionów oddzielonych łącznikiem o zmiennej długości, który składa się w pętlę. Uważa się, że białka podobne do Sm tworzą stabilny heteromer obecny w cząsteczkach tri-snRNP, które są ważne dla splicingu pre-mRNA. Białka podobne do Sm zostały zidentyfikowane u różnych organizmów na podstawie homologii sekwencji z rodziną białek Sm (patrz SNRPD2; MIM 601061). Białka podobne do Sm zawierają motyw sekwencji Sm, który składa się z 2 regionów oddzielonych łącznikiem o zmiennej długości, który składa się w pętlę. Uważa się, że białka podobne do Sm tworzą stabilny heteromer obecny w cząsteczkach tri-snRNP, które są ważne dla splicingu pre-mRNA [dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GRGGLQQQKQKGRGMGGAGRGVFGGRGIPGTGRGQPEKKPGRQAGK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)