Kluczowe dokumenty
SAB2101262
Sigma-Aldrich
Anti-KIF2A (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HK2, Anti-KIF2, Anti-Kinesin heavy chain member 2A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF2A(3796)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego KIF2A
Działania biochem./fizjol.
KIF2A należy do rodziny białek podobnych do kinezyny, podrodziny MCAK/KIF2. Zawiera 1 domenę motoryczną kinezyny. KIF2A plus ukierunkowany na koniec silnik zależny od mikrotubul wymagany do prawidłowego rozwoju mózgu. Może regulować dynamikę mikrotubul podczas wzrostu aksonów. KIF2A bierze udział w tworzeniu dwubiegunowych wrzecion mitotycznych. Posiada aktywność depolimeryzacji mikrotubul. Komórki Hela pozbawione KIF2A wykazują asymetryczne lub monopolarne wrzeciona mitotyczne. Komórki osteosarcoma (U2OS) pozbawione KIF2A lub KIF2B wykazują zdezorganizowane lub monopolarne wrzeciona mitotyczne. Kinezyny, takie jak KIF2, są białkami motorycznymi związanymi z mikrotubulami. Aby uzyskać podstawowe informacje na temat kinezyn, zobacz MIM 148760 [dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IEPSPETPPPPASSAKVNKIVKNRRTVASIKNDPPSRDNRVGSARARPS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)