Kluczowe dokumenty
SAB2101203
Sigma-Aldrich
Anti-KCNB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DRK1, Anti-H-DRK1, Anti-KV2.1, Anti-Potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
96 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNB1(3745)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KCNB1
Działania biochem./fizjol.
Kanały potasowe (Kv) bramkowane napięciem stanowią najbardziej złożoną klasę kanałów jonowych bramkowanych napięciem, zarówno z funkcjonalnego, jak i strukturalnego punktu widzenia. Ich różnorodne funkcje obejmują regulację uwalniania neuroprzekaźników, częstości akcji serca, wydzielania insuliny, pobudliwości neuronów, nabłonkowego transportu elektrolitów, skurczu mięśni gładkich i objętości komórek. Cztery powiązane sekwencyjnie geny kanałów potasowych - shaker, shaw, shab i shal - zostały zidentyfikowane u Drosophila i wykazano, że każdy z nich ma ludzkie homologi. Gen ten koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny związanej z shab. Ten członek jest opóźnionym prostowniczym kanałem potasowym, a jego aktywność jest modulowana przez niektórych innych członków rodziny. Kanały potasowe bramkowane napięciem (Kv) reprezentują najbardziej złożoną klasę kanałów jonowych bramkowanych napięciem zarówno z funkcjonalnego, jak i strukturalnego punktu widzenia. Ich różnorodne funkcje obejmują regulację uwalniania neuroprzekaźników, częstości akcji serca, wydzielania insuliny, pobudliwości neuronów, nabłonkowego transportu elektrolitów, skurczu mięśni gładkich i objętości komórek. Cztery powiązane sekwencyjnie geny kanałów potasowych - shaker, shaw, shab i shal - zostały zidentyfikowane u Drosophila i wykazano, że każdy z nich ma ludzkie homologi. Gen ten koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny związanej z shab. Ten członek jest opóźnionym prostowniczym kanałem potasowym, a jego aktywność jest modulowana przez niektórych innych członków rodziny. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YIDADTDDEGQLLYSVDSSPPKSLPGSTSPKFSTGTRSEKNHFESSPLPT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101203-50UG
SAB2101203-100UL4061836141318