Kluczowe dokumenty
SAB2101121
Sigma-Aldrich
Anti-ID1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ID, Anti-Inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ID1(3397)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ID1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEVRSRSDH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyang Yu et al.
Nature communications, 5, 5218-5218 (2014-10-18)
Leukaemia inhibitory factor (LIF) has been recently identified as a p53 target gene, which mediates the role of p53 in maternal implantation under normal physiological conditions. Here we report that LIF is a negative regulator of p53; LIF downregulates p53