Kluczowe dokumenty
SAB2100876
Sigma-Aldrich
Anti-GABRA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor, α 1, Anti-ECA4, Anti-EJM
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, horse, human, rabbit, guinea pig, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GABRA1
Działania biochem./fizjol.
GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu ssaków, gdzie działa na receptory GABA-A, które są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami. Przewodnictwo chlorkowe tych kanałów może być modulowane przez czynniki takie jak benzodiazepiny, które wiążą się z receptorem GABA-A. Zidentyfikowano co najmniej 16 różnych podjednostek receptorów GABA-A. Gen ten koduje receptor kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu ssaków, gdzie działa na receptory GABA-A, które są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandem. Przewodnictwo chlorkowe tych kanałów może być modulowane przez czynniki takie jak benzodiazepiny, które wiążą się z receptorem GABA-A. Receptory GABA-A są pentameryczne i składają się z białek z kilku klas podjednostek: alfa, beta, gamma, delta i rho. Mutacje w tym genie powodują młodzieńczą padaczkę miokloniczną i dziecięcą padaczkę typu 4. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YDLLGQTVDSGIVQSSTGEYVVMTTHFHLKRKIGYFVIQTYLPCIMTVIL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)