Kluczowe dokumenty
SAB2100832
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-C-fos, Anti-V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-FOS (ab1) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, dog, sheep, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOS(2353)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOS
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSVASLDLTGGLPEVATPESEEAFTLPLLNDPEPKPSVEPVKSISSMELK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nelly Boyer et al.
Pain, 155(7), 1196-1205 (2014-03-19)
Migraine is a chronic disease with episodic manifestations. In a subgroup, attack frequency increases over time, leading to chronic migraine. One of the most important risk factors for migraine progression is frequency of headache attacks at baseline. Unfortunately, the actual
Andrew Ralya et al.
Neuroscience letters, 575, 91-95 (2014-05-28)
Chronic pain is a major neurological disorder that can manifest differently between genders or sexes. The complex actions of sex hormones may underlie these differences; previous studies have suggested that elevated estrogen levels can enhance pain perception. The purpose of
Joyce Besheer et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(10), 2376-2386 (2014-04-10)
Escalations in alcohol drinking associated with experiencing stressful life events and chronic life stressors may be related to altered sensitivity to the interoceptive/subjective effects of alcohol. Indeed, through the use of drug discrimination methods, rats show decreased sensitivity to the
Brian Kinsman et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(9), R1092-R1100 (2014-08-08)
Recent studies suggest the ability of the central nervous system to detect changes in osmolality is mediated by products of the genes encoding the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) or vanilloid-4 (TRPV4) channel. The purpose of the present study was
Carli J Smith et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(8), G793-G802 (2014-09-06)
The gut-brain-microbiota axis is increasingly recognized as an important regulator of intestinal physiology. Exposure to psychological stress causes activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and causes altered intestinal barrier function, intestinal dysbiosis, and behavioral changes. The primary aim of this