Key Documents
SAB2100737
Sigma-Aldrich
Anti-EZH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Enhancer of zeste homolog 1 (Drosophila), Anti-KIAA0388
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH1(2145)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human EZH1
Działania biochem./fizjol.
EZH1 is a component of a noncanonical Polycomb repressive complex-2 (PRC2) that mediates methylation of histone H3 (see MIM 602812) lys27 (H3K27) and functions in the maintenance of embryonic stem cell pluripotency and plasticity.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VDALNQYSDEEEEGHNDTSDGKQDDSKEDLPVTRKRKRHAIEGNKKSSKK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anika Tschirner et al.
ESC heart failure, 1(2), 154-159 (2014-12-01)
Recently, it was shown that a knock-out (KO) of the polycomb histone methyltransferase Ezh2 leads to cardiac hypertrophy in mice, which was driven by the homeodomain transcription factor Six1. Here, we analyzed the expression of Six1 and its regulating factor