Kluczowe dokumenty
SAB2100630
Sigma-Aldrich
Anti-DTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDT2, Anti-DCAF2, Anti-Denticleless homolog (Drosophila), Anti-L2DTL, Anti-RAMP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, human, dog, rat, bovine, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DTL(51514)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DTL
Działania biochem./fizjol.
DTL is required for CDT1 proteolysis in response to DNA damage through the CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase. It seems to be necessary to ensure proper cell cycle regulation of DNA replication. DTL may function as a substrate receptor for CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase complex. It also may play a role in cell proliferation of NT2 embryonal carcinoma cells.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VNQISGAHNTSDKQTPSKPKKKQNSKGLAPSVDFQQSVTVVLFQDENTLV
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3