Kluczowe dokumenty
SAB2100585
Sigma-Aldrich
Anti-DIS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DIS3 mitotic control homolog (S. cerevisiae), Anti-DKFZp667L1817, Anti-FLJ10484, Anti-KIAA1008, Anti-MGC33035
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
109 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DIS3(22894)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego DIS3
Działania biochem./fizjol.
DIS3, należący do rodziny rybonukleaz II (RNB), ma aktywność egzonukleazy 3′-5′. Jest katalitycznym składnikiem egzosomowego kompleksu egzorybonukleazy 3′→5′ wymaganego do 3′-przetwarzania 7S pre-RNA do dojrzałego 5.8S rRNA i do rozpadu mRNA. Białko jest zaangażowane w kontrolę mitotyczną i jest niezbędne do podziału komórek i kiełkowania zarodników. Może być zaangażowane w regulację fosforylacji białek podczas mitozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DIVAVELLPKSQWVAPSSVVLHDEGQNEEDVEKEEETERMLKTAVSEKML
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)