Kluczowe dokumenty
SAB2100572
Sigma-Aldrich
Anti-DHDDS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CIT, Anti-CPT, Anti-DS, Anti-Dehydrodolichyl diphosphate synthase, Anti-FLJ13102
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, bovine, human, dog, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHDDS(79947)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DHDDS
Działania biochem./fizjol.
Syntaza dehydrodolichylodifosforanu (dedol-PP) katalizuje wydłużenie łańcucha cis-prenylowego w celu wytworzenia poliprenylowego szkieletu dolicholu, glikozylowego lipidu nośnikowego wymaganego do biosyntezy kilku klas glikoprotein.Syntaza dehydrodolichylodifosforanu (dedol-PP) katalizuje wydłużenie łańcucha cis-prenylowego w celu wytworzenia poliprenylowego szkieletu dolicholu, glikozylowego lipidu nośnikowego wymaganego do biosyntezy kilku klas glikoprotein.[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-301 BX648507.1 32-332 302-886 AB090852.1 192-776 887-2199 AK023164.1 846-2158 2200-2425 BX648507.1 2251-2476 2426-3011 AK023164.1 2387-2972 3012-3257 BX648507.1 3063-3308 3258-3315 BQ028814.1 1-58 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NRRYAKKCQVERQEGHSQGFNKLAETLRWCLNLGILEVTVYAFSIENFKR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kariona A Grabińska et al.
The Journal of biological chemistry, 292(42), 17351-17361 (2017-08-27)
cis-Prenyltransferases (cis-PTs) constitute a large family of enzymes conserved during evolution and present in all domains of life. In eukaryotes and archaea, cis-PT is the first enzyme committed to the synthesis of dolichyl phosphate, an obligate lipid carrier in protein
Whole-exome sequencing links a variant in DHDDS to retinitis pigmentosa.
Zuchner S
American Journal of Human Genetics, 88(2), 201-206 (2011)
Mutation K42E in dehydrodolichol diphosphate synthase (DHDDS) causes recessive retinitis pigmentosa.
Lam BL
Advances in Experimental Medicine and Biology, 801, 165-170 (2014)
Lina Zelinger et al.
American journal of human genetics, 88(2), 207-215 (2011-02-08)
Retinitis pigmentosa (RP) is a heterogeneous group of inherited retinal degenerations caused by mutations in at least 50 genes. Using homozygosity mapping in Ashkenazi Jewish (AJ) patients with autosomal-recessive RP (arRP), we identified a shared 1.7 Mb homozygous region on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2100572-50UG
SAB2100572-100UL4061836152550