Kluczowe dokumenty
SAB2100527
Sigma-Aldrich
Anti-DAAM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Dishevelled associated activator of morphogenesis 1, Anti-FLJ41657, Anti-KIAA0666
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
123 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, guinea pig, bovine, rabbit, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAAM1(23002)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DAAM1
Działania biochem./fizjol.
Funkcje kory komórkowej, w tym ruchliwość, adhezja i cytokineza, są pośredniczone przez reorganizację cytoszkieletu aktynowego, a ostatnie dowody sugerują rolę białek homologii forminy (FH) w tych procesach. Białko kodowane przez ten gen zawiera domeny FH i należy do nowej podrodziny białek FH związanych z polarnością komórek. Sygnalizacja Wnt/Fz aktywuje małą GTPazę Rho, kluczowy regulator architektury cytoszkieletu, w celu kontrolowania polaryzacji i ruchu komórek podczas rozwoju. Aktywacja wymaga utworzenia kompleksu Dvl-Rho, montażu, w którym pośredniczy ten produkt genu, który uważa się za białko rusztowania.Funkcje kory komórkowej, w tym ruchliwość, adhezja i cytokineza, są pośredniczone przez reorganizację cytoszkieletu aktynowego, a ostatnie dowody sugerują rolę białek homologii forminy (FH) w tych procesach. Białko kodowane przez ten gen zawiera domeny FH i należy do nowej podrodziny białek FH związanych z polarnością komórek. Sygnalizacja Wnt/Fz aktywuje małą GTPazę Rho, kluczowy regulator architektury cytoszkieletu, w celu kontrolowania polaryzacji i ruchu komórek podczas rozwoju. Aktywacja wymaga utworzenia kompleksu Dvl-Rho, w którym pośredniczy ten produkt genu, który uważa się za białko rusztowania. Zaobserwowano dowody alternatywnego splicingu dla tego genu, ale nie określono pełnej długości tych wariantów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GNTVQYWLLLDRIIQQIVIQNDKGQDPDSTPLENFNIKNVRMLVNENEV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Venditti et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-02)
Cell differentiation during spermatogenesis requires a proper actin dynamic, regulated by several proteins, including formins. Disheveled-Associated-Activator of Morphogenesis1 (DAAM1) belongs to the formins and promotes actin polymerization. Our results showed that oral D-Aspartate (D-Asp) administration, an excitatory amino acid, increased
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2100527-50UG
SAB2100527-100UL4061836152161