Kluczowe dokumenty
SAB2100341
Sigma-Aldrich
Anti-CARS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CYSRS, Anti-Cysteinyl-tRNA synthetase, Anti-MGC:11246
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CARS(833)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5HYE4 został połączony z P49589. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CARS
Działania biochem./fizjol.
CARS to syntetazy aminoacylo-tRNA klasy 1, syntetazy cysteinylo-tRNA. Każda z dwudziestu syntetaz aminoacylo-tRNA katalizuje aminoacylację określonego tRNA lub rodziny izoakceptorów tRNA z aminokwasem kognatycznym. Gen CARS jest jednym z kilku zlokalizowanych w pobliżu domeny genów imprintowanych 11p15.5, ważnego regionu genów supresorowych nowotworów. Zmiany w tym regionie są związane z zespołem Beckwitha-Wiedemanna, guzem Wilmsa, mięsakiem prążkowanokomórkowym, rakiem kory nadnerczy oraz rakiem płuc, jajnika i piersi. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten koduje syntetazy aminoacylo-tRNA klasy 1, syntetazy cysteinylo-tRNA. Każda z dwudziestu syntetaz aminoacylo-tRNA katalizuje aminoacylację określonego tRNA lub rodziny izoakceptorów tRNA z odpowiednim aminokwasem. Gen ten jest jednym z kilku zlokalizowanych w pobliżu domeny genów imprintowanych 11p15.5, ważnego regionu genów supresorowych nowotworów. Zmiany w tym regionie są związane z zespołem Beckwitha-Wiedemanna, guzem Wilmsa, mięsakiem prążkowanokomórkowym, rakiem kory nadnerczy oraz rakiem płuc, jajnika i piersi. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QEQEAAKLAKMKIPPSEMFLSETDKYSKFDENGLPTHDMEGKELSKGQAK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)