Kluczowe dokumenty
SAB2100171
Sigma-Aldrich
Anti-ATG4A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APG4A, Anti-ATG4 autophagy related 4 homolog A (S. cerevisiae), Anti-AUTL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, rabbit, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG4A(115201)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ATG4A
Działania biochem./fizjol.
Autofagia to proces, w którym endogenne białka i uszkodzone organelle są niszczone wewnątrzkomórkowo. Postuluje się, że autofagia jest niezbędna dla homeostazy i przebudowy komórek podczas różnicowania, metamorfozy, nieapoptotycznej śmierci komórek i starzenia się. Obniżony poziom autofagii opisano w niektórych nowotworach złośliwych i zaproponowano rolę autofagii w kontrolowaniu nieuregulowanego wzrostu komórek związanego z rakiem. ATG4A jest członkiem rodziny białek autofagin. Autofagia jest procesem, w którym endogenne białka i uszkodzone organelle są niszczone wewnątrzkomórkowo. Postuluje się, że autofagia jest niezbędna dla homeostazy komórkowej i przebudowy komórek podczas różnicowania, metamorfozy, nieapoptotycznej śmierci komórek i starzenia się. Obniżony poziom autofagii opisano w niektórych nowotworach złośliwych i zaproponowano rolę autofagii w kontrolowaniu nieuregulowanego wzrostu komórek związanego z rakiem. Gen ten koduje członka rodziny białek autofaginy. Kodowane białko jest również oznaczone jako członek rodziny proteaz cysteinowych C-54. Zidentyfikowano warianty transkrypcyjne, które kodują różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DAGWGCMLRCGQMMLAQALICRHLGRDWSWEKQKEQPKEYQRILQCFLDR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)