Kluczowe dokumenty
SAB2100140
Sigma-Aldrich
Anti-ARC (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-KIAA0278
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, guinea pig, bovine, mouse, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARC(23237)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego ARC
Działania biochem./fizjol.
ARC jest wymagany do konsolidacji plastyczności synaptycznej, a także tworzenia pamięci długotrwałej. Reguluje endocytozę receptorów AMPA w odpowiedzi na aktywność synaptyczną. Białko to jest również wymagane do homeostatycznego skalowania synaptycznego receptorów AMPA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ELDHRTSGGLHAYPGPRGGQVAKPNVILQIGKCRAEMLEHVRRTHRHLLA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hirotoshi Akane et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(2), 150-162 (2014-06-11)
We previously found that the 28-day oral toxicity study of glycidol at 200mg/kg/day in rats resulted in axonopathy in both the central and peripheral nervous systems and aberrations in the late-stage of hippocampal neurogenesis targeting the process of neurite extension.