Kluczowe dokumenty
SAB1413283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CUX2 antibody produced in mouse
new
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CUX2
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1, kappa
numer dostępu Protein ID
NM_015267
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUX2(23316)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CUX2.
Immunogen
CUX2 (NP_056082.1, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekwencja
FDPSGQPRRDLHTSWKRNPELLSPKEQREGTSPAGPTLTEGSRLPGIPGKALLTETLLQRNEAEKQKGLQEVQITLAARLGEAEEKIKVLHSALKATQAE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Purification by Protein A sepharose
Przechowywanie i stabilność
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)