Kluczowe dokumenty
SAB1413279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
new
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGAT2
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
BC006390
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGAT2(4247)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant MGAT2.
Immunogen
MGAT2 (AAH06390, 1 a.a. ~ 447 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekwencja
MRFRIYKRKVLILTLVVAACGFVLWSSNGRQRKNEALAPPLLDAEPARGAGGRGGDHPSVAVGIRRVSNVSAASLVPAVPQPEADNLTLRYRSLVYQLNFDQTLRNVDKAGTWAPRELVLVVQVHNRPEYLRLLLDSLRKAQGIDNVLVIFSHDFWSTEINQLIAGVNFCPVLQVFFPFSIQLYPNEFPGSDPRDCPRDLPKNAALKLGCINAEYPDSFGHYREAKFSQTKHHWWWKLHFVWERVKILRDYAGLILFLEEDHYLAPDFYHVFKKMWKLKQQECPECDVLSLGTYSASRSFYGMADKVDVKTWKSTEHNMGLALTRNAYQKLIECTDTFCTYDDYNWDWTLQYLTVSCLPKFWKVLVPQIPRIFHAGDCGMHHKKTCRPSTQSAQIESLLNNNKQYMFPETLTISEKFTVVAISPPRKNGGWGDIRDHELCKSYRRLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Purification by Protein A sepharose.
Przechowywanie i stabilność
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)