SAB1413129
Monoclonal Anti-EIF2S1 (phospho S51) antibody produced in rabbit
clone IO-5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IO-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer51)
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1413129-100UG | 4065265464482 |