Kluczowe dokumenty
SAB1413125
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (phospho Y1068) antibody produced in rabbit
clone HOF-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
HOF-5, monoclonal
application:
FACS
IF
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:100
western blot: 1:1000-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HOF-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:100
western blot: 1:1000-1:2000
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1068)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Immunogen
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y1068 of human EGFR.
Postać fizyczna
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)