Kluczowe dokumenty
SAB1412957
Sigma-Aldrich
Anti-DPPA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-STELLA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
reaktywność gatunkowa:
human
application:
WB
metody:
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17.49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DPPA3(359787)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that in mice may function as a maternal factor during the preimplantation stage of development. In mice, this gene may play a role in transcriptional repression, cell division, and maintenance of cell pluripotentiality. In humans, related intronless loci are located on chromosomes 14 and X. (provided by RefSeq)
Immunogen
DPPA3 (AAI60067.1, 1 a.a. ~ 159 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSQFNPTYIPGSPQMLTEENSRDDSGASQISSETLIKNLSNLTINASSESVSPLSEALLRRESVGAAVLREIEDEWLYSRRGVRTLLSVQREKMARLRYMLLGGVRTHERRPTNKEPKGVKKESRPFKCPCSFCVSNGWDPSENARIGNQDTKPLQP
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)