Kluczowe dokumenty
SAB1412661
Sigma-Aldrich
ANTI-RXRA antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, FLJ16733, RXRA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Opis ogólny
Receptory retinoidu X (RXR) i receptory kwasu retinowego (RAR) są receptorami jądrowymi, które pośredniczą w biologicznym działaniu retinoidów poprzez ich udział w aktywacji genów za pośrednictwem kwasu retinowego. Receptory te wywierają swoje działanie poprzez wiązanie się, jako homodimery lub heterodimery, ze specyficznymi sekwencjami w promotorach genów docelowych i regulowanie ich transkrypcji. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem nadrodziny regulatorów transkrypcji receptorów steroidowych i hormonów tarczycy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RXRA (AAH07925, 1 a.a. ~ 165 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLGSWPARTFHPGACVSRRPSAPWKHTASGKDSPDLRFSEHGVSQEFWAGGLVAVLEMTPSPWGTQEGPAGMCSLWVGWCPCRGAGVRDLVLVHAGVWCKHVCAVQRDACGESRTPAPPRKGAVTSVLCLFLIKTFPLFSYKFASCKQVHKDPPLVKSGFE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)