SAB1412600
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX7(5081)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD