Kluczowe dokumenty
SAB1412588
Sigma-Aldrich
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.93 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATOH1(474)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix (BHLH). Aktywuje transkrypcję zależną od E-box wraz z E47. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATOH1 (NP_005163, 1 a.a. ~ 130 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSRLLHAEEWAEVKELGDHHRQPQPHHLPQPPPQPPATLQAREHPVYPPELSLLDSTDPRAWLAPTLQGICTARAAQYLLHSPELGASEAAAPRDEVDGRGELVRRSSGASSSKSPGPVKVREQLCK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)