Key Documents
SAB1412475
Sigma-Aldrich
ANTI-SMO antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Gx, SMO, SMOH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMO(6608)
Immunogen
SMO (NP_005622.1, 653 a.a. ~ 787 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLWLVEAEISPELQKRLGRKKKRRKRKKEVCPLAPPPELHPPAPAPSTIPRLPQLPRQKCLVAAGAWGAGDSCRQGAWTLVSNPFCPEPSPPQDPFLPSAPAPVAWAHGRRQGLGPIHSRTNLMDTELMDADSDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tingting Li et al.
Annals of surgical oncology, 21(13), 4164-4173 (2014-07-16)
Smoothened, frizzled family receptor (SMO) is an important component of the hedgehog signaling pathway, which has been implicated in various human carcinomas. However, clinical, molecular, and prognostic associations of SMO expression in colorectal cancer remain unclear. Using a database of