Kluczowe dokumenty
SAB1412410
Sigma-Aldrich
ANTI-BMP5 antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BMP5, MGC34244
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP5(653)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek morfogenetycznych kości, która jest częścią nadrodziny transformujących czynników wzrostu beta. Nadrodzina ta obejmuje duże rodziny czynników wzrostu i różnicowania. Białka morfogenetyczne kości zostały pierwotnie zidentyfikowane dzięki zdolności zdemineralizowanego ekstraktu kostnego do indukowania osteogenezy endochondralnej in vivo w miejscu pozaszkieletowym. Białka te są syntetyzowane jako prepropeptydy, rozszczepiane, a następnie przetwarzane w białka dimeryczne. Białko to może działać jako ważna cząsteczka sygnalizacyjna w obrębie beleczkowania siatkówki i głowy nerwu wzrokowego i może odgrywać potencjalną rolę w patogenezie jaskry. Gen ten jest różnie regulowany podczas powstawania różnych nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BMP5 (NP_066551.1, 341 a.a. ~ 440 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VGDYNTSEQKQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAFYCDGECSFPLNAHMNATNHAIVQTLVHLMFPDHVPKPCCAPTKLNAISVLYFDDSSNVIL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)