Kluczowe dokumenty
SAB1412404
Sigma-Aldrich
ANTI-CHUK antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHUK, IKBKA, IKK-alpha, IKK1, IKKA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Kodowane białko, składnik kompleksu białkowego aktywowanego cytokinami, który jest inhibitorem niezbędnego kompleksu czynnika transkrypcyjnego NF-kappa-B, fosforyluje miejsca, które powodują degradację inhibitora poprzez szlak ubikwitynacji, aktywując w ten sposób czynnik transkrypcyjny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHUK (NP_001269, 646 a.a. ~ 745 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RQKEIWHLLKIACTQSSARSLVGSSLEGAVTPQTSAWLPPTSAEHDHSLSCVVTPQDGETSAQMIEENLNCLGHLSTIIHEANEEQGNSMMNLDWSWLTE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)