Kluczowe dokumenty
SAB1412297
Sigma-Aldrich
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEYL(26508)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the hairy and enhancer of split-related (HESR) family of basic helix-loop-helix (bHLH)-type transcription factors. The sequence of the encoded protein contains a conserved bHLH and orange domain, but its YRPW motif has diverged from other HESR family members. It is thought to be an effector of Notch signaling and a regulator of cell fate decisions. Alternatively spliced transcript variants have been found, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
HEYL (NP_055386, 1 a.a. ~ 70 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKRPKEPSGSDGESDGPIDVGQEGQLSQMARPLSTPSSSQMQARKKRRGIIEKRRRDRINSSLSELRRLV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)