Kluczowe dokumenty
SAB1412286
Sigma-Aldrich
ANTI-LMO2 antibody produced in mouse
clone 4D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LMO2, RBTN2, RBTNL1, RHOM2, TTG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMO2(4005)
Opis ogólny
LMO2 koduje bogate w cysteinę białko o dwóch domenach LIM, które jest wymagane do erytropoezy woreczka żółtkowego. Białko LMO2 odgrywa centralną i kluczową rolę w rozwoju układu krwiotwórczego i jest wysoce konserwatywne. Miejsce startu transkrypcji LMO2 znajduje się około 25 kb poniżej klastra translokacji komórek T 11p13 (11p13 ttc), gdzie występuje szereg translokacji specyficznych dla ostrej białaczki limfoblastycznej komórek T. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy
Immunogen
LMO2 (NP_005565, 16 a.a. ~ 102 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)