SAB1412221
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEYL(26508)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGA